Chisels, Aesculap®
Chisel, Partsch, 170 mm, 7 mm
Katalognr. AESCFL187R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
- Bezeichnung:Chisel
- Länge:170 mm
- Typ:Partsch
- Breite:7 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



