Gouges, Aesculap®
Gouge, Mannerfelt, 3 mm, 155 mm
Katalognr. AESCFL153R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Mannerfelt
- Breite:3 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:155 mm
- Seq:23
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..