Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 12 mm, 140 mm
Katalognr. AESCFL138R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:-
- Breite:12 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:140 mm
- Seq:05