AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 8 mm, 140 mm
Catalog # AESCFL134R
Supplier:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Catalog # AESCFL134R
Supplier:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 8 mm, 140 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Typ:
    -
  • Breite:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    03