Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 6 mm, 140 mm
Katalognr. AESCFL132R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:-
- Breite:6 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:140 mm
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..