Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Gouges, Aesculap®

Gouges, Aesculap®

Gouge, -, 4 mm, 140 mm
Katalognr. AESCFL130R
Anbieter:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Katalognr. AESCFL130R
Anbieter:  Aesculap
Gouges, Aesculap®

Gouge, -, 4 mm, 140 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    -
  • Breite:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Gouge
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    01
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..