Chisels, Aesculap®
Chisel, angled, -, 140 mm, 10 mm
AESCFL126R
: Aesculap
These chisels are used for dental surgery.
- Bezeichnung:Chisel, angled
- Länge:140 mm
- Seq:22
- Typ:-
- Breite:10 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



