Chisels, Aesculap®
Chisel, angled, -, 140 mm, 8 mm
Katalognr. AESCFL124R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
- Bezeichnung:Chisel, angled
- Länge:140 mm
- Typ:-
- Breite:8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



