AuftragsverfolgungKontakt
Chisels, Aesculap® | Avantor
Chisels, Aesculap®
Chisel, angled, -, 140 mm, 4 mm
Katalognr. AESCFL120R
Anbieter:   Aesculap
Chisels, Aesculap®
Katalognr. AESCFL120R
Anbieter:  Aesculap
Chisels, Aesculap®
Chisel, angled, -, 140 mm, 4 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Chisel, angled
  • Länge:
    140 mm
  • Typ:
    -
  • Breite:
    4 mm