Mallets, Aesculap®
Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g, 160 g, 20 mm, 190 mm
Katalognr. AESCFL035R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Mallet with nylon inserts, exchangeable, 350 g
- Länge:190 mm
- Ø Kopf:20 mm
- Kopfgewicht:160 g
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis