AuftragsverfolgungKontakt
Mallets, Aesculap® | Avantor
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
Katalognr. AESCFL011
Anbieter:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Katalognr. AESCFL011
Anbieter:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mallet peek, 315 g
  • Länge:
    255 mm
  • Ø Kopf:
    49 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • AESCFL037
    Satz Ersatz-Nyloneinsätze
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 PAIRE