Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 230 g, 42 mm, 250 mm
Katalognr. AESCFL010
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Mallet peek, 230 g
- Länge:250 mm
- Ø Kopf:42 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis