Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end, 235 mm
Catalog # AESCFK689R
Supplier: Aesculap
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bezeichnung:Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end
- Länge:235 mm
- Seq:43
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.