AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Katalognr. AESCFK684R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Katalognr. AESCFK684R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft
  • Länge:
    215 mm
  • Seq:
    39