Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap® | Avantor

Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, type Lempert (Fig. 0000), with 1,8 mm end, 215 mm
Katalognr. AESCFK675R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Katalognr. AESCFK675R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, type Lempert (Fig. 0000), with 1,8 mm end, 215 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curette, type Lempert (Fig. 0000), with 1,8 mm end
  • Länge:
    215 mm
  • Seq:
    34