AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 2, with 8,5 mm end, 270 mm
Katalognr. AESCFK670R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Katalognr. AESCFK670R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 2, with 8,5 mm end, 270 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curette with PEEK-handle, Fig. 2, with 8,5 mm end
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    51