AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 00, with 4,4 mm end, 270 mm
  AESCFK666R
 :   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
  AESCFK666R
 :  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 00, with 4,4 mm end, 270 mm
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Bone curette with PEEK-handle, Fig. 00, with 4,4 mm end
  • Länge:
    270 mm
  • Seq:
    49