Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Willinger type (Fig. 1), with 5,2 mm end, 170 mm
Katalognr. AESCFK659R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Bone curette, Willinger type (Fig. 1), with 5,2 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:26