Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm
Katalognr. AESCFK658R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Bone curette, Willinger type (Fig. 00), with 3,4 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:25