Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 3), with 10 mm end, 170 mm
Katalognr. AESCFK636R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Bone curette, Volkmann type (Fig. 3), with 10 mm end
- Länge:170 mm
- Seq:21