Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Volkmann type (Fig. 1), with 6,8 mm end, 170 mm
Katalognr. AESCFK634R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Katalognr. AESCFK634R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®

Bone curette, Volkmann type (Fig. 1), with 6,8 mm end, 170 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Volkmann type (Fig. 1), with 6,8 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    19