AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end, 170 mm
Katalognr. AESCFK631R
Anbieter:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Katalognr. AESCFK631R
Anbieter:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end, 170 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Volkmann type (Fig. 000), with 3,6 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    16