AuftragsverfolgungKontakt
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end, 170 mm
Catalog # AESCFK626R
Supplier:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Catalog # AESCFK626R
Supplier:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end, 170 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Bone curette, Schede type (Fig. 3), with 7,4 mm end
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    13
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..