AuftragsverfolgungKontakt
Dilator set, Aesculap®
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 16 mm
N° de catalogue AESCEM116R
Fournisseur:   Aesculap
Dilator set, Aesculap®
N° de catalogue AESCEM116R
Fournisseur:  Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 16 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
Informations de livraison: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Spécifications
  • Bezeichnung:
    Dilator, 16 mm
  • Seq:
    17
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.