Dilator set, Aesculap®
Dilator, 12 mm
Catalog # AESCEM112R
Supplier: Aesculap
Jump to:
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Specifications
- Bezeichnung:Dilator, 12 mm
- Seq:13
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..