AuftragsverfolgungKontakt
Anoscopes, Bensaude, Aesculap® | Avantor
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 23 mm
Katalognr. AESCEA864C
Anbieter:   Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Katalognr. AESCEA864C
Anbieter:  Aesculap
Anoscopes, Bensaude, Aesculap®
Anoscope, Bensaude, 55 mm, 23 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Anoscopes for abdominal surgery.
Technische Daten
  • Ø:
    23 mm
  • Bezeichnung:
    Anoscope, Bensaude
  • Länge:
    55 mm
  • Seq:
    03