Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Chisels, Aesculap® | Avantor

Chisels, Aesculap®

Chisel, curved, with PEEK handle, -, 200 mm, 15 mm
Katalognr. AESCDO753R
Anbieter:   Aesculap
Chisels, Aesculap®
Katalognr. AESCDO753R
Anbieter:  Aesculap
Chisels, Aesculap®

Chisel, curved, with PEEK handle, -, 200 mm, 15 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These chisels are used for dental surgery.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Chisel, curved, with PEEK handle
  • Länge:
    200 mm
  • Typ:
    -
  • Breite:
    15 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..