Chisels, Aesculap®
Chisel, East Grinstead (ward), 180 mm, 5 mm
Katalognr. AESCDO723R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
- Bezeichnung:Chisel
- Länge:180 mm
- Typ:East Grinstead (ward)
- Breite:5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



