Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Chisels, Aesculap®

Chisel, East Grinstead (ward), 180 mm, 3 mm
  AESCDO722R
 :   Aesculap
Chisels, Aesculap®
  AESCDO722R
 :  Aesculap
Chisels, Aesculap®

Chisel, East Grinstead (ward), 180 mm, 3 mm

 
 
   
1 * 1 ST
 

These chisels are used for dental surgery.

 
  • Bezeichnung:
    Chisel
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    03
  • Typ:
    East Grinstead (ward)
  • Breite:
    3 mm