Gouges, Aesculap®
Gouge, Lucas, 5 mm, 160 mm
Katalognr. AESCDO717R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lucas
- Breite:5 mm
- Bezeichnung:Gouge
- Länge:160 mm
- Seq:22
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..