AuftragsverfolgungKontakt
Chisels, Aesculap® | Avantor
Chisels, Aesculap®
Chisel, Lucas, 160 mm, 6 mm
Katalognr. AESCDO713R
Anbieter:   Aesculap
Chisels, Aesculap®
Katalognr. AESCDO713R
Anbieter:  Aesculap
Chisels, Aesculap®
Chisel, Lucas, 160 mm, 6 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These chisels are used for dental surgery.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Chisel
  • Länge:
    160 mm
  • Typ:
    Lucas
  • Breite:
    6 mm