Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Chisels, Aesculap® | Avantor

Chisels, Aesculap®

Chisel, Lucas, 160 mm, 4 mm
Katalognr. AESCDO711R
Anbieter:   Aesculap
Chisels, Aesculap®
Katalognr. AESCDO711R
Anbieter:  Aesculap
Chisels, Aesculap®

Chisel, Lucas, 160 mm, 4 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These chisels are used for dental surgery.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Chisel
  • Länge:
    160 mm
  • Typ:
    Lucas
  • Breite:
    4 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..