AuftragsverfolgungKontakt
Iris scissors, Aesculap® | Avantor
Iris scissors, Aesculap®
Gum scissors, Goldman-Fox, angled on flat, sharp/sharp (1 blade toothed), 125 mm
Katalognr. AESCDO252R
Anbieter:   Aesculap
Iris scissors, Aesculap®
Katalognr. AESCDO252R
Anbieter:  Aesculap
Iris scissors, Aesculap®
Gum scissors, Goldman-Fox, angled on flat, sharp/sharp (1 blade toothed), 125 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Gum scissors, Goldman-Fox, angled on flat, sharp/sharp (1 blade toothed)
  • Länge:
    125 mm
  • Seq:
    37