AuftragsverfolgungKontakt
Dissecting forceps, Aesculap® | Avantor
Dissecting forceps, Aesculap®
Micro-Adson, curved, 140 mm
Katalognr. AESCBJ008R
Anbieter:   Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Katalognr. AESCBJ008R
Anbieter:  Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Micro-Adson, curved, 140 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Micro-Adson, curved
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    04