AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap® | Avantor
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2, 135 mm
Katalognr. AESCBD345R
Anbieter:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Katalognr. AESCBD345R
Anbieter:  Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2, 135 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Straight, very fine (0,4 mm), with teeth 1:2
  • Länge:
    135 mm
  • Seq:
    07