AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap® | Avantor
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,3 mm), 135 mm
Katalognr. AESCBD335R
Anbieter:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Katalognr. AESCBD335R
Anbieter:  Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,3 mm), 135 mm
Preis
SFr. 50.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    Straight, very fine (0,3 mm)
  • Länge:
    135 mm
  • Seq:
    05