Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®

Straight, very fine (0,2 mm), 110 mm
N° de catalogue AESCBD330R
Fournisseur:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
N° de catalogue AESCBD330R
Fournisseur:  Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®

Straight, very fine (0,2 mm), 110 mm

Prix
SFr. 35.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Typ:
    Straight, very fine (0,2 mm)
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    02