Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Auftragserfassung
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Auftrag erfassen
Auftragsstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Heim
Pinzetten
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap® | Avantor
Drucken
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Angled tip, very fine (0,3 mm), 110 mm
Katalognr. AESCBD329R
Anbieter:
Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Katalognr. AESCBD329R
Anbieter:
Aesculap
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Angled tip, very fine (0,3 mm), 110 mm
Technische Daten
in den Warenkorb legen
Direkt zu
Technische Daten
Preis
54.40 SFr.
Einloggen
für Verfügbarkeit
Maßeinheit
1 * 1 ST
-
+
in den Warenkorb legen
Produktfamilien
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Technische Daten
Typ:
Angled tip, very fine (0,3 mm)
Länge:
110 mm
Seq:
01