AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, Aesculap® | Avantor
Surgical scissors, Aesculap®
Straight, sharp/blunt, 165 mm
Katalognr. AESCBC326R
Anbieter:   Aesculap
Surgical scissors, Aesculap®
Katalognr. AESCBC326R
Anbieter:  Aesculap
Surgical scissors, Aesculap®
Straight, sharp/blunt, 165 mm
Preis
SFr. 63.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These straight scissors are ideal for dental surgery.
Technische Daten
  • Typ:
    Straight, sharp/blunt
  • Länge:
    165 mm