AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchschellen
7 - 9,5 mm
Katalognr. BOCH12130
Anbieter:   BOCHEM
Schlauchschellen
Katalognr. BOCH12130
Anbieter:  BOCHEM
Schlauchschellen
Schlauchschellen
7 - 9,5 mm
Preis
SFr. 4.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tubing clamps made of stainless steel.
Technische Daten
  • Spannweite:
    7 - 9,5 mm
  • Seq:
    01