AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel | Avantor
Dosen mit Deckel
100 mm, 20 mm
Katalognr. BOCH8762
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Katalognr. BOCH8762
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
100 mm, 20 mm
Preis
SFr. 18.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Höhe:
    20 mm
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..