AuftragsverfolgungKontakt
Bowls
130 ml, 40 mm, 80 mm
Katalognr. BOCH8782
Anbieter:   BOCHEM
Bowls
Katalognr. BOCH8782
Anbieter:  BOCHEM
Bowls
Bowls
130 ml, 40 mm, 80 mm
Preis
SFr. 28.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel with round bottom.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose bowls ideal for a wide variety of uses.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    130 ml
  • Höhe:
    40 mm
  • Seq:
    03