Bowls
80 ml, 35 mm, 70 mm
Codice catalogo BOCH8781
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Made of stainless steel with round bottom.
- Very good chemical resistance
- Very good thermal resistance
- Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose bowls ideal for a wide variety of uses.
Specifiche
- Ext.Ø:70 mm
- Kapazität:80 ml
- Höhe:35 mm
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..