AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel
80 mm, 110 mm
  213-0247
 :   BOCHEM
Dosen mit Deckel
  213-0247
 :  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
80 mm, 110 mm
SFr. 23.70
1 * 1 ST
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Höhe:
    110 mm
  • Seq:
    06