AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
500 ml, 110 mm, 80 mm
  BOCH8512
 :   BOCHEM
Becher, niedrige Form
  BOCH8512
 :  BOCHEM
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
500 ml, 110 mm, 80 mm
147.00 SFr.
1 * 1 ST
Edelstahl, 18/10.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    110 mm