Becher, niedrige Form
100 ml, 60 mm, 50 mm
Catalog # BOCH8510
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Specifications
- Ext.Ø:50 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:60 mm