Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Katalognr. BOCH8504
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:120 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:180 mm