AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
250 ml, 85 mm, 65 mm
Katalognr. BOCH8501
Anbieter:   BOCHEM
Becher, niedrige Form
Katalognr. BOCH8501
Anbieter:  BOCHEM
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
250 ml, 85 mm, 65 mm
Preis
SFr. 90.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    65 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    85 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.