AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Katalognr. BOCH8515
Anbieter:   BOCHEM
Becher, niedrige Form
Katalognr. BOCH8515
Anbieter:  BOCHEM
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Preis
299.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    150 mm
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    180 mm