Becher, niedrige Form
5000 ml, 210 mm, 180 mm
Katalognr. BOCH8536
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:180 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:210 mm